주요 문서
570141
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)chlorosilane
≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩322,567
₩322,567
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩322,567
About This Item
Linear Formula:
ClSi(N(CH3)2)3
CAS Number:
Molecular Weight:
195.77
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩322,567
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99%
bp
78 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)[Si](Cl)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18ClN3Si/c1-8(2)11(7,9(3)4)10(5)6/h1-6H3
InChI key
YLZCZVGQEADVNK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)