문서
235849
Sigma-Aldrich
Aluminum tert-butoxide
technical grade
동의어(들):
Aluminum-tri-tert-butoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al[OC(CH3)3]3
CAS Number:
Molecular Weight:
246.32
Beilstein:
4148229
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
technical grade
형태
powder
구성
Al, 10.5-13.0% EDTA titration
반응 적합성
core: aluminum
SMILES string
CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
InChI key
MDDPTCUZZASZIQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
문서
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.