주요 문서
639982
Sigma-Aldrich
Poly(N-vinylphthalimide)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
solid
refractive index
n20/D 1.620 (lit.)
전이 온도
Tg 201 °C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.