주요 문서
592439
Sigma-Aldrich
Pentabromophenyl methacrylate
96%
동의어(들):
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene polymer, Poly(2,3,4,5,6-pentafluorostyrene)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩580,479
₩580,479
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩580,479
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H5Br5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
556.67
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩580,479
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
mp
139-141 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)Oc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C10H5Br5O2/c1-3(2)10(16)17-9-7(14)5(12)4(11)6(13)8(9)15/h1H2,2H3
InChI key
OFZRSOGEOFHZKS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Monomer used to make high refractive index polymer for optical waveguides.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Olesya Daikos et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(47), 32369-32377 (2016-11-18)
Pentabrominated and fluorinated aromatic (meth)acrylates as well as their non-halogenated counterparts have been studied with the aim to avoid conventional photoinitiators and to overcome some negative consequences related to their use. Therefore, RTIR spectroscopy, laser flash photolysis and GC/MS were
문서
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.