문서
434124
Sigma-Aldrich
Poly(4-chlorostyrene)
average Mw ~75,000 by GPC, powder
동의어(들):
p -Chlorostyrene polymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-CH2CH(C6H4Cl)-]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
powder
분자량
average Mw ~75,000 by GPC
전이 온도
Tg 106 °C
SMILES string
Clc1ccc(C=C)cc1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable