주요 문서
637866
Sigma-Aldrich
Aluminum cerium oxide
nanopowder, ≤80 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
동의어(들):
Cerium aluminate, Cerium aluminum oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
AlCeO3
CAS Number:
Molecular Weight:
215.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99% trace metals basis
형태
nanopowder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: cerium
입자 크기
≤80 nm (BET)
SMILES string
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
InChI key
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Product of Engi-Mat Co.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.