주요 문서
919241
Sigma-Aldrich
Aluminum cerium oxide
nanopowder, ≤120 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
동의어(들):
Cerium aluminate, Cerium aluminum oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩203,914
50 G
₩657,923
₩203,914
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩203,914
50 G
₩657,923
About This Item
Linear Formula:
AlCeO3
CAS Number:
Molecular Weight:
215.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
₩203,914
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99% trace metals basis
양식
nanopowder
입자 크기
≤120 nm (BET)
SMILES string
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
InChI key
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Aluminum cerium oxide finds applications in in defense, automotive, aerospace and electrical industries.
포장
10, 50 g in glass bottle
법적 정보
Product of Engi-Mat Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)