주요 문서
914940
Sigma-Aldrich
Cerium Zirconium Oxide Milled Nanofiber (Ce:Zr ratio 50:50)
동의어(들):
CeZrO4 nanofiber, Nanofibrous inorganic powder structure
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩243,905
10 G
₩425,691
₩243,905
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩243,905
10 G
₩425,691
About This Item
Linear Formula:
CeZr04
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.23
₩243,905
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
양식
nanofiber
Quality Level
섬유 직경 × 길이
300-800 nm × 210 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
표면적
30-60 m2/g
일차 결정질 크기
(tetragonal
Typical Size of Crystallites: 8 nm)
SMILES string
[Ce].[Zr]=O
InChI
1S/Ce.O.Zr
InChI key
GJFXIYGDVYZDRX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Cerium Zirconium oxide has applications in automotive combustion sensor and controller for catalytic convertors, catalyst support for hot gas desulfurization, fuel cells, catalyst and catalyst support, thermochemical water splitting, infrared filters, and inorganic separators.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.