주요 문서
325503
Sigma-Aldrich
Cerium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
동의어(들):
Cerous carbonate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ce2(CO3)3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
460.26 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: cerium
불순물
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Ce.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI key
KHSBAWXKALEJFR-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)