주요 문서
637300
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99.7% trace metals basis
동의어(들):
Diytterbium trioxide, Ytterbia, Ytterbium sesquioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩190,516
₩190,516
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩190,516
About This Item
Linear Formula:
Yb2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
394.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩190,516
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥99.7% trace metals basis
양식
nanopowder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: ytterbium
입자 크기
<100 nm (BET)
density
9.17 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
InChI key
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Zhengze Yu et al.
ACS nano, 9(11), 11064-11074 (2015-10-13)
Photodynamic therapy (PDT) is a well-established modality for cancer therapy, which locally kills cancer cells when light irradiates a photosensitizer. However, conventional PDT is often limited by the extremely short lifespan and severely limited diffusion distance of reactive oxygen species
문서
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.