주요 문서
203661
Sigma-Aldrich
Lutetium (III) oxide
99.99% trace metals basis
동의어(들):
Cassiopeium oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩636,405
₩636,405
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩636,405
About This Item
Linear Formula:
Lu2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
397.93
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩636,405
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: lutetium
density
9.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Lu]O[Lu]=O
InChI
1S/2Lu.3O
InChI key
MPARYNQUYZOBJM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
A new AB2O4 phase, LuPd2O4, with potential uses in superconducting material as well as being of goechemical importance, was formed at elevated pressure and temperature from Lu2O3 and PdO in the presence of potassium chlorate.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chen, B-H.; Walker, D.
Chemistry of Materials, 9, 1700-1700 (1997)
문서
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.