주요 문서
635839
Sigma-Aldrich
3-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16O3
CAS Number:
Molecular Weight:
208.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5050 (lit.)
bp
160 °C/35 mmHg (lit.)
density
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
ether
SMILES string
CCOC(OCC)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11-7-5-6-10(8-11)9-13/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
InChI key
ZNUTVQHYWZPSSR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)