문서
578355
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
97%
동의어(들):
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl-1-quinolineethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H23NO
CAS Number:
Molecular Weight:
233.35
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
97%
형태
crystalline powder
mp
96-100 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CC1CC(C)(C)N(CCO)c2cc(C)ccc12
InChI
1S/C15H23NO/c1-11-5-6-13-12(2)10-15(3,4)16(7-8-17)14(13)9-11/h5-6,9,12,17H,7-8,10H2,1-4H3
InChI key
DICAWUKDDRKZDZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable