주요 문서
739383
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4carbaldehyde, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole, 4-Formyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩78,358
₩78,358
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩78,358
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4F2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩78,358
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.497
density
1.423 g/mL at 25 °C
작용기
aldehyde
fluoro
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC1(F)Oc2cccc(C=O)c2O1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-3-1-2-5(4-11)7(6)13-8/h1-4H
InChI key
NIBFJPXGNVPNHK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
196.0 °F
Flash Point (°C)
91.1 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)