주요 문서
632775
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine
97%
동의어(들):
1-(Trimethylsilyl)-2-morpholino acetylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H17NOSi
CAS Number:
Molecular Weight:
183.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
bp
88-90 °C/9 mmHg (lit.)
density
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C#CN1CCOCC1
InChI
1S/C9H17NOSi/c1-12(2,3)9-6-10-4-7-11-8-5-10/h4-5,7-8H2,1-3H3
InChI key
IZXPPXICNCVEFE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
174.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)