주요 문서
632708
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nitrobenzene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16BNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
249.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
76-80 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16BNO4/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-6-5-7-10(8-9)14(15)16/h5-8H,1-4H3
InChI key
JWEAFTZTLIGAQU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)