문서
604968
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
(S)-2-Aminopentanedioic acid-1-13C, 13C Labeled L-glutamic acid, Glu-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH2CH2CH(NH2)13CO2H
Molecular Weight:
148.12
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
형태
solid
광학 활성
[α]25/D +31°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i5+1
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-YTCQKPCCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1