주요 문서
631094
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
97%
동의어(들):
(2-Fluorobenzyl)methylamine, N-(2-Fluorobenzyl)-N-methylamine, N-Methyl-2-fluorobenzylamine, N-Methyl-o-fluorobenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH2NHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
139.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5010 (lit.)
bp
73 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H10FN/c1-10-6-7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI key
AHIHZCXUWGORQO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)