문서
95889
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(S)-(−)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13NO
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
Beilstein:
3196456
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
형태
liquid
광학 활성
[α]20/D −32±2°, neat
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥97.5:2.5 (GC)
refractive index
n20/D 1.533
density
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI key
JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter