주요 문서
630810
Sigma-Aldrich
2-Heptyn-1-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩71,152
₩71,152
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩71,152
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩71,152
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
89-90 °C/16 mmHg (lit.)
density
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CCCCC#CCO
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3
InChI key
OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)