주요 문서
617539
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-3-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2C13CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
134.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
광학 활성
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
N[C@@H]([13CH2]C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-IJGDANSWSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)