문서
495077
Sigma-Aldrich
D-Galactose-1-d
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6DH11O6
CAS Number:
Molecular Weight:
181.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
형태
solid
광학 활성
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
169-170 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H][C@]1(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i6D
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-RUIMULFXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable