주요 문서
386472
Sigma-Aldrich
Benzyl-d7 alcohol
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩660,765
₩660,765
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩660,765
About This Item
Linear Formula:
C6D5CD2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
115.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩660,765
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+7
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-XZJKGWKKSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)