주요 문서
615226
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-d6
96 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩1,744,988
₩1,744,988
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩1,744,988
About This Item
Linear Formula:
DSCD2CD2OD
CAS Number:
Molecular Weight:
84.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,744,988
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
96 atom % D
Quality Level
분석
98% (CP)
기술
NMR: suitable
bio NMR: suitable
bp
157 °C (dec.)(lit.)
density
1.204 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])S[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D/hD
InChI key
DGVVWUTYPXICAM-AFCDONKGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)