About This Item
Linear Formula:
CF3CF2CD2OH
Molecular Weight:
152.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5,1-9)3(6,7)8/h9H,1H2/i1D2
InChI key
PSQZJKGXDGNDFP-DICFDUPASA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.