설명
Normalized with respect to hydrogen
Quality Level
동위원소 순도
97 atom % 18O
분석
≥99%
양식
liquid
기술
PET imaging: suitable
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
호환성
(for PET)
질량 이동
M+2
저장 온도
room temp
SMILES string
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
It can also be used:
포장
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable