주요 문서
611387
Supelco
Urea-13C,15N2 solution
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 7 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EACH
₩8,590,351
₩8,590,351
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EACH
₩8,590,351
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CH415N2O
Molecular Weight:
63.03
UNSPSC 코드:
12142201
NACRES:
NA.24
₩8,590,351
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
농도
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
5 mm × 7 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
형식
single component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
Indirect detection
수량
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)