주요 문서
490954
Sigma-Aldrich
Urea-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩893,403
₩893,403
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩893,403
About This Item
Linear Formula:
H215N13CO15NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
63.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩893,403
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
질량 이동
M+3
저장 온도
room temp
SMILES string
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)