주요 문서
609021
Sigma-Aldrich
L-Lysine-15N2 hydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
동의어(들):
(S)-2,6-Diaminocaproic acid-15N2 hydrochloride, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid-15N2 hydrochloride, 15N Labeled lysine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩1,043,928
₩1,043,928
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩1,043,928
About This Item
Linear Formula:
H215N(CH2)4CH(15NH2)CO2H · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
184.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,043,928
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +21°, c = 8 in 5 M HCl
기술
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
Cl[H].[15NH2]CCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i7+1,8+1;
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-XVXIHWTMSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)