주요 문서
608572
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide-18O
99 atom % D, 95 atom % 18O
동의어(들):
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩2,560,541
₩2,560,541
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩2,560,541
About This Item
Linear Formula:
D218O
CAS Number:
Molecular Weight:
22.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩2,560,541
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
95 atom % 18O
99 atom % D
Quality Level
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
density
1.216 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)