주요 문서
608459
Sigma-Aldrich
Uracil-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩1,622,782
₩1,622,782
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩1,622,782
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC3H415N2O2
Molecular Weight:
115.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,622,782
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
>300 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
O=C1[15NH][13C](=O)[15NH]C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1,5+1,6+1
InChI key
ISAKRJDGNUQOIC-VMGGCIAMSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)