주요 문서
607975
Sigma-Aldrich
Selenourea-13C,15N1
98 atom % 14N, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2N13CSe15NH2
Molecular Weight:
125.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 14N
mp
213-215 °C (dec.)
질량 이동
M+2
SMILES string
N[13C]([15NH2])=[Se]
InChI
1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1
InChI key
IYKVLICPFCEZOF-ZDOIIHCHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)