주요 문서
595861
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 1.0 solution
20 wt. % in methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=1);dendri PAMAM(NH2)8
Molecular Weight:
1457.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
설명
amino surface groups
양식
liquid
분자량
generation 1
특징
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
농도
20 wt. % in methanol
표면기 개수
8
refractive index
n20/D 1.370
bp
64.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
특징 및 장점
Contains 8 surface amino groups.
포장
unit weight includes solvent
법적 정보
Mfg. by Andrews ChemServices. Licensed for research use only.
Mfg. by Dendritic Nanotechnologies Inc. Licensed for research use only.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)