주요 문서
595004
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzoyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CH3)COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
172.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
97%
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
129-133 °C/17 mmHg (lit.)
density
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(ccc1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(8(9)11)2-3-7(5)10/h2-4H,1H3
InChI key
FMFLKTDRPXYUGP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)