주요 문서
642444
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(3,4-difluorophenyl)thiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩106,575
₩106,575
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩106,575
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6F2N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
212.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩106,575
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
121-125 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Nc1nc(cs1)-c2ccc(F)c(F)c2
InChI
1S/C9H6F2N2S/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)8-4-14-9(12)13-8/h1-4H,(H2,12,13)
InChI key
NDCSJUJQMRFHEX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Shahul Hameed P et al.
Scientific reports, 8(1), 7263-7263 (2018-05-10)
The mechanism of efflux is a tour-de-force in the bacterial armoury that has thwarted the development of novel antibiotics. We report the discovery of a novel chemical series with potent antibacterial properties that was engineered to overcome efflux liability. Compounds