주요 문서
593990
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2,d8 sulfate
99 atom % 15N, 98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩2,171,390
₩2,171,390
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩2,171,390
About This Item
Linear Formula:
(15ND4)2SO4
Molecular Weight:
142.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩2,171,390
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 15N
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
기술
protein expression: suitable
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H][15N+]([2H])([2H])[2H].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;/hD8
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-HESUPHTJSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)