주요 문서
593117
Sigma-Aldrich
11-Chloro-1-undecene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩342,157
₩342,157
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩342,157
About This Item
Linear Formula:
Cl(CH2)9CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
188.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩342,157
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4510 (lit.)
bp
108-109 °C/6 mmHg (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
alkyl halide
allyl
chloro
SMILES string
ClCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
InChI key
PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)