주요 문서
C29002
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-butene
contains sodium/potassium carbonate as stabilizer, 97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩44,457
100 ML
₩313,635
₩44,457
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩44,457
100 ML
₩313,635
About This Item
Linear Formula:
CH3CHClCH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
90.55
Beilstein:
1679232
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩44,457
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
포함
sodium/potassium carbonate as stabilizer
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-3-4(2)5/h3-4H,1H2,2H3
InChI key
VZGLVCFVUREVDP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-16.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-27 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)