주요 문서
497606
Sigma-Aldrich
1-Adamantylzinc bromide solution
0.5 M in THF
동의어(들):
Bromotricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylzinc
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩460,912
₩460,912
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩460,912
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15BrZn
CAS Number:
Molecular Weight:
280.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩460,912
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
농도
0.5 M in THF
density
0.97 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15.BrH.Zn/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9;;/h7-9H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1/t7-,8+,9-;;
InChI key
PUGQCSQHCXILTB-IQJVJNHNSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)