주요 문서
578169
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl methacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩447,818
₩447,818
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩447,818
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
212.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩447,818
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solid
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H12O2/c1-10(2)14(15)16-13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9H,1H2,2H3
InChI key
CXOYJPWMGYDJNW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Fluorescent monomer
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)