주요 문서
686247
Sigma-Aldrich
Zirconium carboxyethyl acrylate
60% (n-propanol)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩1,054,890
₩1,054,890
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩1,054,890
About This Item
Linear Formula:
Zr(CH2CHCO2CH2CH2CO2)4
CAS Number:
Molecular Weight:
663.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩1,054,890
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
포함
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: zirconium
농도
60% (n-propanol)
bp
100-121 °C
density
1.101 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=CC(=O)OCCC(=O)O[Zr](OC(=O)CCOC(=O)C=C)(OC(=O)CCOC(=O)C=C)OC(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Zr/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
InChI key
XQEXAYLRUODZQC-UHFFFAOYSA-J
애플리케이션
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238)
Zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
59.0 °F - closed cup - Solvent
Flash Point (°C)
15 °C - closed cup - Solvent
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.