주요 문서
591955
Sigma-Aldrich
2-Pentanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
동의어(들):
Ethyl(acetone-d5), Methyl-d3 propyl-1,1-d2 ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CD2COCD3
CAS Number:
Molecular Weight:
91.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
-78 °C (lit.)
density
0.855 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3/i2D3,4D2
InChI key
XNLICIUVMPYHGG-PVGOWFQYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
44.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)