주요 문서
589551
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-(phenyl-d5)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenyl-d5-alanine, L-Phenyl-d5-alanine, N-t-Boc derivative
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,536,101
₩1,536,101
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,536,101
About This Item
Linear Formula:
C6D5CH2CH(NH-Boc)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
270.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,536,101
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
mp
85-87 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
ZYJPUMXJBDHSIF-MEKJEUOKSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)