589063
2-Keto-(3-methyl-13C)-butyric-4-13C,3-d acid sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
α-Keto-(3-methyl-13C)-butyric-4-13C,3-d acid sodium, α-Ketoisovaleric-(3-methyl-13C),4-13C-3-d acid sodium salt, 2-Ketoisovaleric-(3-methyl-13C),4-13C,3-d acid sodium salt, 3-Methyl-13C-2-oxobutanoic-4-13C,d acid sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-(3-methyl-13C),4-13C,3-d
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
Quality Level
분석
97% (CP)
형태
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[Na+].[2H]C([13CH3])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3D;
InChI key
WIQBZDCJCRFGKA-VQUYYKNDSA-M
관련 카테고리
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.