주요 문서
586951
Sigma-Aldrich
Formamide-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩1,160,044
₩1,160,044
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩1,160,044
About This Item
Linear Formula:
H13CO15NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
47.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,160,044
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
99% (CP)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.183 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[15NH2][13CH]=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1,2+1
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-ZDOIIHCHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Blood
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)