주요 문서
608157
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4,15N2 monohydrate
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩3,039,012
500 MG
₩7,535,563
₩3,039,012
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩3,039,012
500 MG
₩7,535,563
About This Item
Linear Formula:
H215N13CO13CH213CH(15NH2)13CO2H · H2O
Molecular Weight:
156.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩3,039,012
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
95% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
기술
bio NMR: suitable
mp
233-235 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
O.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-KNBQNQHASA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)