주요 문서
576425
Sigma-Aldrich
4,5,7-Trihydroxy-3-phenylcoumarin
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩181,990
₩181,990
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩181,990
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H10O5
CAS Number:
Molecular Weight:
270.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩181,990
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
268-272 °C
작용기
ester
ketone
phenyl
SMILES string
O.Oc1cc(O)c2C(O)=C(C(=O)Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5.H2O/c16-9-6-10(17)13-11(7-9)20-15(19)12(14(13)18)8-4-2-1-3-5-8;/h1-7,16-18H;1H2
InChI key
PGNAALCVWSQLDG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)