분석
98%
양식
powder
mp
234-237 °C (lit.)
λmax
438 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4[nH]3
InChI
1S/C20H19N3O2/c1-3-23(4-2)14-10-9-13-11-15(20(24)25-18(13)12-14)19-21-16-7-5-6-8-17(16)22-19/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI key
GOLORTLGFDVFDW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3