주요 문서
630748
Sigma-Aldrich
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
97%
동의어(들):
4-Methyldaphnetin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩72,370
₩72,370
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩72,370
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
192.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩72,370
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
242-246 °C (lit.)
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2c(O)c(O)ccc12
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-4-8(12)14-10-6(5)2-3-7(11)9(10)13/h2-4,11,13H,1H3
InChI key
NWQBYMPNIJXFNQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Can be used as a fluorescent sensor to monitor the consumption of a boronic acid in a Suzuki cross-coupling reaction. Fluorescence is easily detectable to the naked eye using a standard hand-held long-wave UV lamp (365 nm)[1].
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Timothy E Barder et al.
Organic letters, 9(1), 137-139 (2006-12-29)
[reaction: see text] Although boronic acids are widely used in metal-catalyzed reactions, it is difficult to assay their consumption. As such, we developed a reversible fluorescent sensor that is activated upon binding a boronic acid. The sensor can be used