주요 문서
576271
Sigma-Aldrich
7-Aminoflavone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩42,224
₩42,224
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩42,224
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
237.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩42,224
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
184-188 °C (lit.)
작용기
ketone
phenyl
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO2/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,16H2
InChI key
JGSKYGCPGCBEET-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Monika Stompor et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(30), 6749-6756 (2015-07-16)
Xanthohumol (14) and isoxanthohumol (6) derived from hop (Humulus lupulus L., Cannabaceae) and selected chalcone and chromene derivatives, obtained by chemical synthesis, were studied for antifeedant activity against the peach-potato aphid (Myzus persicae [Sulz.]). The study used also commercially available